Merck
678600
Sigma-Aldrich
2-Bromobenzothiazole
95%
Wybierz wielkość
1 G
253,00 zł
253,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
253,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H4BrNS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.08
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
253,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
95%
mp
39-43 °C
grupa funkcyjna
bromo
ciąg SMILES
Brc1nc2ccccc2s1
InChI
1S/C7H4BrNS/c8-7-9-5-3-1-2-4-6(5)10-7/h1-4H
Klucz InChI
DRLMMVPCYXFPEP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)