Merck
758450
Sigma-Aldrich
2-(Hydroxymethyl)benzothiazole
97%
Synonim(y):
Benzothiazole-2-methanol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H7NOS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
165.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
85-93 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OCc1nc2ccccc2s1
InChI
1S/C8H7NOS/c10-5-8-9-6-3-1-2-4-7(6)11-8/h1-4,10H,5H2
Klucz InChI
PQXMQZYDBQBWNL-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3