Merck
Bez ważenia!
Przygotowanie buforu bez regulacji pH
phast Pack™ Produkty buforowe
Oszczędzaj czas, wysiłek i miejsce na półce dzięki gotowym do użycia buforom pHast pack™. Nasze receptury zostały opracowane w celu uproszczenia pracy i są ściśle testowane w celu zapewnienia dokładnych stężeń i pH. Nasze wstępnie zapakowane bufory nie wymagają ważenia, obliczeń ani regulacji pH. Wystarczy zmieszać je z ultraczystą wodą Milli-Q®, aby uzyskać szybką i powtarzalną analizę - za każdym razem.
pHast Pack™ - 1% ŻELE AGAROZOWE
Wypróbuj nasze nowe, gotowe do nalewania żele agarozowe, które zawierają 1% agarozy w 1X buforze Tris Acetate EDTA lub Tris Borate EDTA (pH 8.3). Nasza wstępnie uformowana mieszanka proszku może usprawnić etapy przygotowania buforu i odlewania do natywnych testów elektroforezy RNA lub DNA.
Po prostu wymieszaj zawartość z 250 ml ultraczystej wody Milli-Q®, rozpuść przez delikatne podgrzanie, dodaj preferowany barwnik kwasu nukleinowego, a następnie wylej żel.
  • Szybka, wygodna i powtarzalna jakość
  • Wysoka wytrzymałość żelu z zakresem separacji 300 - 8000 bp
  • Wolne od pierwiastków śladowych, w tym DNazy, RNazy i Nickazy
żele agarozowe pHast Pack™
Produkty pHast Pack
Numer kat. NumberpHast Pack™Common Application
General Use
PPB001-20PAKTris Buffered Saline (TBS), pH 8.0Bufor myjący
PPB011-20PAKSól fizjologiczna buforowana Tris (TBS), pH 7.6Bufor myjący
PPB006-20PAKSól fizjologiczna buforowana fosforanem (PBS), pH 7.4Bufor płuczący
PPB022-20PAK0.1M bufor Tris, pH 7.0Wielozadaniowy
PPB023-20PAK0.1M bufor Tris, pH 8.1Wielozadaniowy
Elektroforeza żelowa DNA
PPB008-20PAKBufor octanowy Tris EDTA (TAE), pH 8.3Running buffer
PPB009-20PAKTris Borate EDTA (TBE) buffer, pH 8.3Running buffer
PPB010-20PAK10X Tris EDTA (TE) buffer, pH 8.010X zapas buforu
PPB012-20PAK1.0% agaroza w buforze Tris octan EDTA 1% żel agarozowy
PPB013-20PAK1.0% agaroza w buforze Tris Borate EDTA1% żel agarozowy
Northern i Southern Blot
PPB020-20PAKBufor soli i cytrynianu sodu (SSC), pH 7.0Bufor do hybrydyzacji lub płukania
PPB021-20PAKBufor solankowo-sodowo-fosforanowo-EDTA (SSPE), pH 7.4Bufor do hybrydyzacji lub płukania
Western Blot
PPB002-20PAKTris Buffered Saline with 0.05% TWEEN® 20, pH 8.0Bufor myjący
PPB005-20PAKSól fizjologiczna buforowana fosforanami z 0.05% TWEEN® 20, pH 7.4Bufor płuczący
PPB015-20PAKBufor tris-glicyny (TG), pH 8.3Bufor bieżący
PPB019-20PAKBufor Bis-Tris Bicine EDTA (Bis-Tris), pH 7.2Bufor transferowy
Kalkulator wyboru bufora
Nie masz jeszcze pakietu pHast Pack™?
Teraz możesz błyskawicznie znaleźć odpowiedni bufor do swoich badań! Poproś o informacje na temat pHast Pack™, a prześlemy Ci nasz bezpłatny kalkulator wyboru buforu, który pomoże Ci znaleźć optymalne bufory dla Twojego zakresu pH testu.
Pola oznaczone * są wymagane.
Request Information
Wypełnij poniższe informacje, a wkrótce się z Tobą skontaktujemy.