Merck
Testy kliniczne i kryminalistyczne
Jako partner w testach klinicznych rozumiemy wpływ dokładności i szybkości na decyzje podejmowane przez pracowników służby zdrowia, badaczy i naukowców. Dlatego nasze niezrównane portfolio rozwiązań analitycznych jest wspierane przez gwarantowaną jakość i niezawodną dostawę. Nasze zoptymalizowane pod kątem aplikacji odczynniki, materiały referencyjne i narzędzia wspomagają każdy etap procesu. Nasz zespół zapewnia fachową pomoc techniczną, na przykład w zakresie projektowania i przeprowadzania testów laboratoryjnych (LDT) na potrzeby diagnostyki klinicznej. Niezależnie od tego, czy wykonujesz testy LC-MS, PCR czy ELISA, pomożemy Ci zwiększyć precyzję, aby pracownicy służby zdrowia mogli zaufać swoim decyzjom.
Korzyści
  • Najwyższy poziom opieki i bezpieczeństwa pacjentów: kompleksowa gama zaufanych, innowacyjnych rozwiązań diagnostycznych LC-MS zapewniających dokładne wyniki
  • Większa kontrola jakości: spójność między partiami, weryfikacja jakości produktu i wykrywanie zanieczyszczeń
  • Aktualne przepisy: obszerne treści techniczne i globalne wsparcie w zakresie skuteczności, toksyczności i farmakokinetyki leków
  • Szybkość i wygoda: wszystkie potrzebne produkty dostępne 24/7 na naszej platformie e-commerce z szybką, niezawodną dostawą
Nagrodzone kategorie
Certyfikowane materiały referencyjne
Certyfikowane materiały referencyjne
Certyfikowane materiały referencyjne (CRM) do zastosowań w kryminalistycznych i klinicznych analizach toksykologicznych, testach diagnostycznych, terapeutycznym monitorowaniu leków, testach konopi indyjskich, analizach środowiskowych, badaniach farmaceutycznych oraz testach żywności i napojów.
Wyświetl produkty
Obraz przedstawia kolekcję różnych tabletek i kapsułek z lekami, w różnych kolorach i rozmiarach, zapakowanych w zachodzące na siebie blistry.
Normy dotyczące farmaceutyków, nielegalnych narkotyków i alkoholu
Przeglądaj szeroką gamę certyfikowanych materiałów referencyjnych dla różnych farmaceutyków, nielegalnych narkotyków i biomarkerów diagnostycznych na potrzeby badań laboratoryjnych.
Wyświetl produkty
Graficzne przedstawienie pryzmatu rozpraszającego światło, z białą wiązką wchodzącą i wieloma kolorowymi wiązkami wychodzącymi na zielonym tle.
Odczynniki do chromatografii i spektroskopii
Zapoznaj się z naszą ofertą wysokiej jakości odczynników analitycznych do chromatografii par jonowych, derywatyzacji, elektrochemii i spektroskopii.
Wyświetl produkty
Kolumny HPLC
Kolumny HPLC
Nasz szeroki wybór kolumn HPLC do analizy małych i dużych cząsteczek pozwala usprawnić proces separacji pod względem retencji, rozdzielczości, selektywności i czasu analizy, a wszystko to przy jednoczesnym skróceniu czasu opracowywania metody.
Wyświetl produkty
Tray of samples for LCMS analysis
Testy kliniczne oparte na LC-MS
LC-MS to potężna technika analityczna stosowana coraz częściej w laboratoriach klinicznych do analizy złożonych mieszanin oraz identyfikacji i oznaczania ilościowego różnych substancji, takich jak leki, metabolity i biomarkery, w próbkach pobranych od pacjentów. Oferuje ona, często w połączeniu z różnymi i solidnymi technikami przygotowania próbek - w zależności od rodzaju próbki i analitu, wysoką czułość, selektywność, umożliwiając uzyskanie dokładnych i szybkich wyników dla ukierunkowanych oznaczeń i badań przesiewowych. LC-MS jest szczególnie cenny w wykrywaniu niskich stężeń analitów i identyfikacji nieznanych związków, co czyni go niezbędnym narzędziem do poprawy opieki nad pacjentem i poprawy wyników leczenia w dzisiejszych laboratoriach klinicznych w szpitalach. Podstawą wiarygodnych wyników są odpowiednie standardy, takie jak certyfikowane materiały referencyjne, zapewniające dokładną identyfikację i kwantyfikację.
Zastosowania
Przepływ pracy LC-MS
Kolekcja próbek
Kolekcja próbek
Pobieranie i przygotowanie próbek to kluczowe elementy na początku LC MS. Kroki te powinny zapewnić integralność próbki i odpowiednie przetwarzanie pod kątem przydatności do kolejnych etapów analizy.
    Przygotowanie próbki
    Efektywne przygotowanie próbki ma kluczowe znaczenie dla dokładnej i wydajnej analizy. Usprawnij analizę i chroń swoje urządzenie poprzez zatężanie i oczyszczanie próbki
      Standaryzacja i kalibracja
      Materiały referencyjne są kluczowym elementem procesów testowania analitycznego i szerszych programów zapewniania jakości.
        Separacja i analiza chromatograficzna
        Kolumny, rozpuszczalniki, odczynniki i akcesoria mają decydujący wpływ na dokładność, niezawodność i wydajność analizy.
          Wyszukiwanie dokumentów
          Szukasz bardziej szczegółowych informacji?
          Odwiedź naszą wyszukiwarkę dokumentów, aby znaleźć arkusze danych, certyfikaty i dokumentację techniczną.
          Znajdź dokumenty
          SARS-CoV-2 blood sample in test tube
          Kliniczne zastosowania PCR
          Kliniczne testy PCR to szeroko stosowana technika wykrywania i analizowania obecności, długości lub sekwencji DNA lub RNA z próbek biologicznych do celów diagnostycznych. Podczas gdy identyfikacja patogenów, mutacji genetycznych lub innych markerów molekularnych jest najczęstszym zastosowaniem, kliniczny PCR ma szersze zastosowania. Odgrywa kluczową rolę w monitorowaniu leczenia, medycynie spersonalizowanej, opiece onkologicznej i innych zastosowaniach opieki zdrowotnej.
          Przebieg pracy PCR rozpoczyna się od pobrania próbki, po którym następuje przygotowanie próbki, a kończy się amplifikacją specyficzną dla celu DNA/RNA. Zazwyczaj analiza po amplifikacji jest przeprowadzana przy użyciu qPCR, gdzie kwantyfikacja odbywa się w czasie rzeczywistym podczas cykli amplifikacji. Alternatywnie można zastosować PCR punktu końcowego, w którym wyniki są mierzone po zakończeniu cykli amplifikacji. Kluczowym celem w przygotowaniu biblioteki DNA lub RNA do  sekwencjonowania następnej generacji (NGS)>.Sekwencjonowanie następnej generacji (NGS) ma na celu zmaksymalizowanie jego złożoności przy jednoczesnym zminimalizowaniu błędów wprowadzanych przez PCR lub inne metody amplifikacji, ponieważ czynniki te znacząco wpływają na jakość wynikowej biblioteki i ostatecznie na wyniki NGS.
          Zastosowania
          • Badania przesiewowe i identyfikacja chorób zakaźnych
          • Genomika kliniczna
          • Genomika kliniczna
          • Badania genetyczne
          • Onkologia
          • Badania prenatalne
          Przepływ pracy i produkty PCR
          Przygotowanie próbki
          Standaryzacja i kalibracja
          Normy referencyjne NGS są niezbędne do standaryzacji testów NGS i walidacji NGS, zapewniając, że testy i instrumenty są kalibrowane i walidowane pod kątem optymalnej wydajności.
          Produkty onkologiczne i NIPT Seraseq®
          • Produkty onkologiczne Seraseq®. to najbardziej zbliżone do pacjenta, wysoce multipleksowane próbki referencyjne do profilowania chorób nowotworowych, monitorowania chorób i walidacji biomarkerów immunoonkologicznych, ułatwiające standaryzację i walidację analityczną testów NGS.
          • Produkty Seraseq® NIPT są materiałami referencyjnymi pochodzącymi od pacjentów i podobnymi do pacjentów, zachowującymi natywne cechy cfDNA płodu i matki. Są one kompatybilne z wieloma technologiami i platformami testowymi, w tym z metodami szacowania frakcji płodowej opartymi na WG i SNP.
            Amplifikacja i analiza próbki
              Scientist examining ELISA microtiter plate
              Testy kliniczne oparte na testach ELISA
              Test immunoenzymatyczny (ELISA) jest techniką immunologiczną szeroko stosowaną do wysokowydajnych badań przesiewowych i ilościowych przeciwciał, białek, peptydów i innych małych cząsteczek. Testy ELISA są zazwyczaj wykonywane na 96-dołkowych płytkach. Płytki mogą być dostarczane jako gotowe do użycia do diagnostyki in vitro (IVD) lub przygotowane we własnym zakresie do testów laboratoryjnych (LDT).
              Zastosowania
              • Onkologia
              • Choroby zakaźne
              • Badania przesiewowe w kierunku narkotyków
              • Pomiar hormonów
              • Funkcja immunologiczna/immunologia