主要文件
SLGVV255F
Millipore
排气Millex-GV过滤装置(无菌)
pore size 0.22 μm, diam. 25 mm, PVDF membrane, hydrophilic, medical device
别名:
disposable syringe filter, sterile syringe filter, syringe filter
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.22
物料
PVC housing
PVDF membrane
质量水平
无菌性
sterile; ethylene oxide treated
产品线
Millex
特点
CE compliant
holdup volume≤ 0.1 mL
hydrophilic
FDA registered
medical device
制造商/商品名称
Millex
参数
≥40 mL/min flow rate at 30 psi
45 °C max. temp.
5 bar max. inlet pressure (75 psi)
直径
25 mm
过滤面积
4 cm2
inlet to outlet H
27 mm
体积
100 mL
基质
Durapore®
孔径
0.22 μm pore size
配件
female Luer-Lok® inlet vented
male Luer outlet slip
运输
ambient
一般描述
排气 Millex-GV 过滤器(无菌)是一种医疗设备,可用作针头过滤器,用于患者直接护理和药房加药配液应用中小体积溶液的澄清。
应用
在医疗应用中,对需要或期望排气和低蛋白结合膜的水溶液进行灭菌和/或澄清。
特点和优势
  • 仅限一次性使用、无热原、无毒
  • 封装在聚氯乙烯 (PVC) 外壳中的 0.22 µm 薄膜过滤器,配有内螺纹 Luer-Lok® 入口和外螺纹插入式 Luer 出口
  • 顶部的 0.03 µm 疏水过滤器,用于空气排气,防止空气锁定
  • 与大多数水溶液兼容
  • 经 CE 认证,并在 FDA 注册
其他说明
设备仅可用于医疗和/或实验室专业用途。
法律信息
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany