材料
PVC housing
mixed cellulose esters (MCE) membrane
品質等級
無菌
sterile; ethylene oxide treated
產品線
Millex®
特點
CE compliant
holdup volume≤ 0.1 mL
hydrophilic
FDA registered
medical device
製造商/商標名
Millex®
參數
≥30 mL/min flow rate at 10 psi
45 °C max. temp.
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi)
直徑
25 mm
過濾面積
4 cm2
housing diam.
29 mm
inlet to outlet H
27 mm
容積
100 mL
孔徑
0.22 μm pore size
接頭
female Luer-Lok® inlet vented
male Luer outlet slip
運輸包裝
ambient
一般說明
排气 Millex®-GS 过滤器装置(无菌)是一种医疗设备,可用作针头过滤器,用于患者直接护理和药房加药配液应用中小体积溶液的灭菌和/或澄清。
應用
典型应用包括对抗体和重症监护溶液(不含脂质或添加剂的全肠外营养 [TPN])进行无菌过滤。
特點和優勢
- 一次性、无热原、无毒
- 去除大于 0.22 µm 的微生物、颗粒、沉淀物和未溶解粉末
- 封装在 PVC 外壳中的 0.22 µm 亲水薄膜过滤器
- 包含顶部的 0.03 µm 疏水过滤器,用于空气排气和防止空气锁定
- 经 CE 认证,并在 FDA 注册
其他說明
设备仅可用于医疗和/或实验室专业用途。
法律資訊
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3