主要文件
SLGV013SL
Millipore
Millex-GV过滤装置(无菌)
pore size 0.22 μm, diam. 13 mm, PVDF membrane, hydrophilic, medical device
别名:
Millex-GV 0.22µm Filter Unit, Millex-GV 13MM Filter Unit, Millex-GV Filter Unit, Millex (13 mm) Filterwith Durapore® Membrane, disposable syringe filter, sterile syringe filter, syringe filter
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.22
价格与库存信息目前不能提供
物料
PVDF membrane
high-density polyethylene housing
质量水平
无菌性
sterile; ethylene oxide treated
产品线
Millex
特点
CE compliant
holdup volume≤ 50 μL
hydrophilic
FDA registered
medical device
制造商/商品名称
Millex
参数
45 °C max. temp.
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi)
直径
13 mm
过滤面积
0.65 cm2
housing diam.
14.7 mm
inlet to outlet H
21.1 mm
体积
10 mL
基质
Durapore®
孔径
0.22 μm pore size
配件
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
运输
ambient
一般描述
Millex-GV 过滤器装置(无菌)是一种医疗设备,可用作针头过滤器,用于患者直接护理和药房加药配液应用中小体积溶液的灭菌和/或澄清。
应用
  • 0.5 至 10 mL 体积水溶液(柱洗出液、组织培养添加剂、HPLC 样品、蛋白药物等)的灭菌或澄清
  • 适合用作针头过滤器,用于患者直接护理和药房加药配液应用中小体积溶液的灭菌和/或澄清
  • 临床获益包括去除临床用溶液中大于滤膜额定孔径的微生物、颗粒、沉淀物和未溶解粉末
特点和优势
  • 一次性、无热原、无毒
  • 低蛋白结合 Durapore® 聚偏二氟乙烯 (PVDF) 膜
  • 耐溶剂
  • 经 CE 认证,并在 FDA 注册
其他说明
设备仅可用于医疗和/或实验室专业用途。
法律信息
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany