主要文件
SLMP025SS
Millipore
Millex-MP过滤装置(无菌)
pore size 0.22 μm, diam. 25 mm, polyethersulfone membrane, hydrophilic, medical device
别名:
聚醚砜针式过滤器
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.22
物料
PVC housing
polyethersulfone membrane
质量水平
无菌性
sterile; ethylene oxide treated
产品线
Millex
特点
CE compliant
holdup volume< 0.1 mL after air purge
hydrophilic
FDA registered
medical device
制造商/商品名称
Millex
参数
≥175 mL/min flow rate at 30 psi
45 °C max. temp.
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi)
直径
25 mm
过滤面积
4 cm2
housing diam.
29 mm
inlet to outlet H
25 mm
体积
100 mL
孔径
0.22 μm pore size
配件
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
运输
ambient
一般描述
Millex-MP 过滤器(无菌)是一种医疗设备,可用作针头过滤器,用于患者直接护理和药房加药配液应用中小体积溶液的灭菌和/或澄清。
应用
  • 临床 获益:去除临床用溶液中 大于滤膜’额定孔径的微生物、颗粒、沉淀物 和未溶解粉末。
  • 医院药房: 在加药配液时, 对小体积的蛋白药物、诊断成像剂、化疗药物、水溶液 或水进行无菌过滤和/或澄清。
  • 患者直接护理: 对硬膜外麻醉剂、其他液体麻醉剂以及 眼科、耳科和其他外科手术中使用的冲洗液 进行灭菌和/或去除微粒。
特点和优势
  • 仅限一次性使用、无热原、无毒
  • 封装在聚氯乙烯 (PVC) 外壳中的聚醚砜 (PES)薄膜过滤器
  • 与大多数水溶液兼容
  • 经 CE 认证,并在 FDA 注册
其他说明
设备仅可用于医疗和/或实验室专业用途。
法律信息
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany