材料
PVC housing
PVDF membrane
品質等級
無菌
sterile; ethylene oxide treated
產品線
Millex®
特點
CE compliant
hydrophilic
vented
FDA registered
medical device
製造商/商標名
Cathivex®
參數
3 bar max. inlet pressure (45 psi)
45 °C max. temp.
直徑
25 mm
過濾面積
4 cm2
滯留量
≤0.1 mL
housing diam.
29 mm
inlet to outlet H
25 mm
容積
100 mL
孔徑
0.22 μm pore size
接頭
female Luer-Lok® inlet vented
male Luer-Lok® outlet
運輸包裝
ambient
一般說明
Cathivex®-GV 过滤器(无菌)是一种医疗设备,可用作管内过滤器,用于患者直接护理和药房加药配液应用中静脉注射水溶液的灭菌。
應用
在需要排气和低蛋白结合膜的应用中,去除微粒、微生物污染和气泡,用于无菌过滤水溶性维生素、药物及其他用于静脉输液的临床溶液。
特點和優勢
- 仅限一次性使用
- 无菌
- 无热原和无毒
- 封装在聚氯乙烯 (PVC) 外壳中的 0.22 µm 薄膜过滤器,配有内螺纹 Luer-Lok™ 入口接头和外螺纹 Luer-Lok™ 出口接头
- 包括顶部的 0.03 µm 疏水过滤器,用于空气排气和防止空气锁定
- 经 CE 认证,并在 FDA 注册
其他說明
设备仅可用于医疗和/或实验室专业用途。
法律資訊
CATHIVEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany