物料
PVC housing
PVDF membrane
质量水平
无菌性
sterile; ethylene oxide treated
产品线
Millex™
特点
CE compliant
hydrophobic
FDA registered
medical device
制造商/商品名称
Millex™
参数
1.7 bar max. inlet pressure (25 psi)
45 °C max. temp.
直径
25 mm
过滤面积
4 cm2
housing diam.
29 mm
inlet to outlet H
25 mm
基质
Durapel™
孔径
0.22 μm pore size
配件
female Luer inlet slip
male Luer outlet slip
运输
ambient
一般描述
Dualex 传感器保护器(无菌)是一种医疗设备,可用作血液透析系统中压力监测器的管内保护装置。
应用
传感器保护器可用作血液透析系统中压力监测器的管内保护装置。
特点和优势
- 保护患者免于细菌和微粒交叉污染
- 防止血液和透析液损坏灵敏的传感器监测设备
- 配备 Luer-Lok® 接头,是高通量血液透析系统的理想选择。
- 滤膜从顶部(内螺纹鲁尔接头)密封,用于血液透析应用
- 经 CE 认证,并在 FDA 注册
其他说明
设备仅可用于医疗和/或实验室专业用途。
法律信息
DURAPEL is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany