主要文件
GVWP04700
Millipore
Durapore®膜过滤装置, 0.22 µm
Durapore®, filter diam. 47 mm, hydrophilic
别名:
PVDF 膜过滤器,孔径0.22 μm
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
物料
PVDF membrane
plain filter
white filter
质量水平
无菌性
non-sterile
特点
hydrophilic
制造商/商品名称
Durapore®
Millipore
参数
>1 mL/min-cm2 water flow rate
2 L/min-cm2 air flow rate
85 °C max. temp.
直径
47 mm
过滤器直径
47 mm
厚度
125 μm
重量萃取物
0.5%
折射率
n/D 1.42
基质
Durapore®
孔径
0.22 μm pore size
70 % porosity
泡点
≥3.45 bar, air with water at 23 °C
运输
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
通过液相色谱分离之前的膜过滤可去除溶剂和流动相中的污染颗粒,延长柱寿命,防止系统故障,并确保下游质谱分析的样品纯净。
应用
无菌过滤生物溶液
特点和优势
  • 提供高流速和高产量、低可提取物和广泛的化学兼容性
  • 耐溶剂和耐热
  • 显示出非常低的蛋白质结合,以最大限度地减少与样品的相互作用并最大限度地提高回收率
  • 各种孔径,以满足不同的应用需求
其他说明
使用说明
  • 生物截留:微生物
  • 作用机制:过滤(体积排阻)
  • 应用:一般实验室过滤
  • 预期用途:截留或去除生物污染物
  • 使用说明:通过孔径0.2 μm(或更小)的膜进行液体的除菌过滤可有效去除生物污染物,包括细菌、霉菌和酵母菌。 为了选择性地截留较大的生物污染物,可用孔径0.45μ m(或更大)的膜过滤液体以捕获并支持微生物的生长,然后进行培养和分析。
  • 储存申明:干燥储存
  • 处置声明:根据国家、省市和当地适用法规处置。
法律信息
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3