主要文件
SLGVR33RS
Millipore
Millex PVDF 针式过滤器
pore size 0.22 μm, diam. 33 mm, sterile, hydrophilic
别名:
0.22 μm PVDF 针式过滤器, Durapore® PVDF针式过滤器, Millex-GV 针式过滤器
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41104922
NACRES:
NB.24
价格与库存信息目前不能提供
物料
PVDF membrane
modified acrylic housing
质量水平
无菌性
γ-irradiated
sterile
产品线
Millex
保质期
3 yr
特点
hydrophilic
包装
pk of 50
参数
≥40 mL/min water flow rate at 30 psi
10.34 bar max. inlet pressure (150 psi)
45 °C max. temp.
技术
low protein-binding filtration: suitable
sterile filtration: suitable
直径
33 mm
inlet to outlet H
27 mm
体积
100 mL
颜色
yellow
基质
Durapore®
孔径
0.22 μm
输入
aqueous solution(s)
tissue culture medium
泡点
≥50 psi, water
配件
female Luer-Lok® inlet fitting
male Luer outlet slip
吸附类型
Protein low binding
一般描述
Millex 无菌针式过滤器是对有机溶剂、水溶液或空气/气体进行灭菌的理想选择。许多样品制备方法都指定使用Millex过滤器,原因是它们无以伦比的质量及一致性。Millex过滤器不仅具有最小的滞留体积和较快的流速,而且还能耐受较高的工作温度,并与多种样品和溶剂化学相容,对可提取杂质的漏滤率很低。
应用
  • 组织培养基、蛋白质溶液或水溶液的灭菌
  • 水溶液、有机溶剂和气体的灭菌
  • 高价值蛋白质和低分子组分的过滤
特点和优势
  • 超低的蛋白质结合率
  • 低可提取物和低吸附膜,实现最少的样品损失
  • 更快的流速和更高的操作压力满足高性能需求
法律信息
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany