文件
SLGVR04
Millipore
Millex® PVDF针式过滤器
pore size 0.22 μm, diam. 4 mm, non-sterile, hydrophilic
别名:
0.22 μm PVDF 针式过滤器, Durapore® PVDF针式过滤器, Millex-GV 针式过滤器
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
材料
PVDF membrane
high-density polyethylene housing
無菌
non-sterile
產品線
Millex®
特點
holdup volume< 10 μL
hydrophilic
製造商/商標名
Millex®
參數
14 bar max. inlet pressure (200 psi)
45 °C max. temp.
技術
UHPLC: suitable
analytical sample preparation: suitable
low protein-binding filtration: suitable
高度
19.7 mm
直徑
4 mm
過濾面積
0.1 cm2
容積
1 mL
基質
Durapore®
孔徑
0.22 μm
輸入
sample type aqueous solution(s)
sample type mild organic solution(s)
接頭
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet stepped slip
運輸包裝
ambient
相关类别
特點和優勢
Millex注射器过滤器,Durapore®(PVDF),非无菌,具有以下优点:
  • 低蛋白结合,最大限度地减少与样品的相互作用并最大限度地提高回收率
  • 与水溶液和温和的有机溶液相容
  • 高密度聚乙烯外壳材料提供低水平的可提取性和广泛的化学相容性
法律資訊
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany