F4799
3xFLAG™ Peptide
≥90% (HPLC/MS), lyophilized powder
동의어(들):
Met-Asp-Tyr-Lys-Asp-His-Asp-Gly-Asp-Tyr-Lys-Asp-His-Asp-Ile-Asp-Tyr-Lys-Asp-Asp-Asp-Asp-Lys, ddddk peptide, dykddddk peptide
크기 선택
About This Item
추천 제품
제품명
3X FLAG® Peptide, lyophilized powder
분석
≥90% (HPLC/MS)
Quality Level
양식
lyophilized powder
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
일반 설명
애플리케이션
Learn more product details in our FLAG® application portal.
제조 메모
법적 정보
관련 제품
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
Comparison of elution techniques for small-scale protein purification of FLAG® tag proteins using anti-FLAG® M2 magnetic beads.
프로토콜
Protocol for immunoprecipitation (IP) of FLAG fusion proteins using M2 monoclonal antibody 4% agarose affinity gels
관련 콘텐츠
Protein purification techniques, reagents, and protocols for purifying recombinant proteins using methods including, ion-exchange, size-exclusion, and protein affinity chromatography.
이온교환, 크기 배제 및 단백질 친화성 크로마토그래피를 포함한 방법을 사용하는 재조합형 단백질 정제를 위한 단백질 정제 기법, 시약 및 프로토콜.
단백질 발현 기술은 연구, 치료제, 백신 생산을 지원하는 다양한 발현 시스템에 사용됩니다.
Protein expression technologies for various expression systems supporting research, therapeutics, and vaccine production.