결합
agarose conjugate
Quality Level
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
M2, monoclonal
형태
buffered aqueous glycerol solution
분석물 화학적 분류
proteins
기술
affinity chromatography: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
기질
(4% agarose bead; 45-165μm bead size)
동형
IgG1
용량
>0.6 mg/mL, resin binding capacity (FLAG-BAP)
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Elution - FLAG® peptide, Glycine, pH 3.5, 3x FLAG® peptide
면역원
애플리케이션
Learn more product details in our FLAG® application portal.
물리적 형태
법적 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
관련 제품
또한 이 제품과 함께 일반적으로 구입
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
The FLAG® Expression System is a proven method to express, purify and detect recombinant fusion proteins. Sigma®, the proven provider of FLAG®, now offers a magnetic bead for immunoprecipitation, protein purification, and the study of protein-protein interactions. The ANTI-FLAG® M2 Magnetic Bead is composed of murine derived, anti-FLAG® M2 monoclonal antibody attached to superparamagnetic iron impregated 4% agarose beads, with an average diameter of 50 µm. The M2 antibody is capable of binding to fusion proteins containing a FLAG peptide sequence at the N-terminus, Met-N-terminus, or C-terminus locations in mammalian, bacterial, and plant extracts.
프로토콜
Protocol for immunoprecipitation (IP) of FLAG fusion proteins using M2 monoclonal antibody 4% agarose affinity gels
관련 콘텐츠
Protein purification techniques, reagents, and protocols for purifying recombinant proteins using methods including, ion-exchange, size-exclusion, and protein affinity chromatography.
이온교환, 크기 배제 및 단백질 친화성 크로마토그래피를 포함한 방법을 사용하는 재조합 단백질 정제를 위한 단백질 정제 기법, 시약 및 프로토콜.