종 반응성
all
농도
1.4 mg/mL
기술
western blot: 1:1000-1:5000 (Cell Lysate)
동형
IgG
면역원 서열
DYKDDDDK conjugated to KLH (synthetic peptide)
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
Western Blotting (1 paper)
특징 및 장점
물리적 형태
법적 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객