주요 문서
23205-U
Supelco
Space Saver storage racks
for use with 15-16 mm diameter vial (48 vials per rack), well opening 15.5 mm, pkg of 5 ea
동의어(들):
VIAL RACK,15 & 16MM VIALS,5/CS
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 EA
₩193,053
₩193,053
출고 가능일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 EA
₩193,053
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
NACRES:
NB.11
₩193,053
출고 가능일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
material
red polypropylene rack
설명
vial size: 4 mL
특징
positions 48 vials per rack
포장
pkg of 5 ea
래크(rack) 길이 × 너비 × 높이
268 mm × 95 mm × 30 mm
웰 개방부
15.5 mm
호환성
for use with 15-16 mm diameter vial (48 vials per rack)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Economical and convenient storage for samples in your screw cap and crimp seal vials. Can be stacked when empty or full. Autoclavable, 120°C. Each case contains 5 racks.
법적 정보
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)