주요 문서
23207
Supelco
Space Saver storage racks
for use with 11-12 mm diameter vial (50 vials per rack), well opening 12.5 mm, pkg of 5 ea
동의어(들):
POLY RACK FOR CHROM.VIALS 5/CS
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 EA
₩203,406
₩203,406
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 EA
₩203,406
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
₩203,406
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
material
red polypropylene rack
설명
vial size: 2 mL
특징
positions 50 vials per rack
포장
pkg of 5 ea
래크(rack) 길이 × 너비 × 높이
192 mm × 100 mm × 23 mm
웰 개방부
12.5 mm
호환성
for use with 11-12 mm diameter vial (50 vials per rack)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Economical and convenient storage for samples in your screw cap and crimp seal vials. Can be stacked when empty or full. Autoclavable, 120°C. Each case contains 5 racks.
법적 정보
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Automated discovery of novel drug formulations using predictive iterated high throughput experimentation.
Filippo C
PLoS ONE, 5 (1), 8546-8546 (2010)