주요 문서
23201
Supelco
Space Saver storage racks
for use with 21-23 mm diameter vial (36 vials per rack), well opening 23.1 mm, pkg of 5 ea
동의어(들):
VIAL RACK,21MM-23MM VIALS 5/CS
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 EA
₩214,876
₩214,876
출고 가능일2025년 4월 14일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 EA
₩214,876
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
₩214,876
출고 가능일2025년 4월 14일세부사항
벌크 견적 요청
material
red polypropylene rack
설명
vial size: 15-22 mL
특징
positions 36 vials per rack
포장
pkg of 5 ea
래크(rack) 길이 × 너비 × 높이
320 mm × 90 mm × 30 mm
웰 개방부
23.1 mm
호환성
for use with 21-23 mm diameter vial (36 vials per rack)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Economical and convenient storage for samples in your screw cap and crimp seal vials. Can be stacked when empty or full. Autoclavable, 120°C. Each case contains 5 racks.
법적 정보
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
관련 제품
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
문서
Learn more about Biodiesel as a renewable, alternative diesel fuel produced from vegetable oils, animal fats, or recycled restaurant grease.