문서
HS29025G
Microtube Rack
assorted colors rack
동의어(들):
Microcentrifuge Tube Holder, Microtube Storage Rack
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122800
NACRES:
NB.12
material
assorted colors rack
polypropylene
특징
to hold 80 tube(s)
포장
pack of 5 ea
제조업체/상표
Heathrow Scientific HS29025G
길이 × 너비 × 높이
225 mm × 67 mm × 28 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
The 80-Well Microtube Rack is a popular fraction-collector-plate style rack.
특징 및 장점
  • Easily fill and transfer 80 tubes in compact arrangement (5x16 array)
  • Frosted labeling area on bottom of rack
  • Embossed Index Numbers for quick sample ID and retrieval
  • Made of polypropylene
  • Autoclavable