The dimensions of this product are as follows:
Length - 7.83 in,
Width - 4.06 in,
Height - 1.06 in.
추천 제품
material
polycarbonate
특징
autoclavable
Holds 50 x vials
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Nalgene® 5030-0510
기술
cryopreservation: suitable
색상
white
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Accept all Nalgene cryogenic vials. Bottom of each well interlocks with vial, allowing one-hand manipulation.
Non-skid rubber feet
법적 정보
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객