주요 문서
854986
Supelco
Vials, screw top, amber glass (vial only)
volume 4 mL, amber glass vial, thread for 13-425, pkg of 100 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 EA
₩39,484
₩39,484
출고 가능일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 EA
₩39,484
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
₩39,484
출고 가능일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
material
amber glass vial
특징
closure type screw top vial
포장
pkg of 100 ea
O.D. × H × I.D.
14.75 mm × 45 mm × 8 mm
용적
4 mL
피팅
thread for 13-425
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Amber glass vials are useful in preventing the sensitive analyte under investigation from exposure to UV light. Screw top vials (volume 4 mL) are used on many autosamplers with a standard opening of 8 mm. The threads on the standard vials are 13-425.
적합성
Autosampler compatibility:
Agilent
Agilent 6820/6850/6890N
Hitachi
L7200, L7250
LEAP Technologies
HTS PAL
Shimadzu GC
AOC20i/AOC20
AOC14/AOC17
SIL-HTa/SIL-HTc
SIL-10A/SIL-10Ai/SIL-10Ap
Waters
Alliance
Breeze
717Plus
710/712/715
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)