주요 문서
23202
Supelco
Space Saver storage racks
for use with 17 mm diameter vial (90 vials per rack), well opening 17.1 mm, pkg of 5 ea
동의어(들):
VIAL RACK, 17MM VIALS, 5/CS
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 EA
₩205,335
₩205,335
출고 가능일2025년 4월 18일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 EA
₩205,335
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
₩205,335
출고 가능일2025년 4월 18일세부사항
벌크 견적 요청
material
red polypropylene rack
설명
vial size: 7 mL
특징
positions 90 (vials per rack)
포장
pkg of 5 ea
래크(rack) 길이 × 너비 × 높이
320 mm × 170 mm × 30 mm
웰 개방부
17.1 mm
호환성
for use with 17 mm diameter vial (90 vials per rack)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Economical and convenient storage for samples in your screw cap and crimp seal vials. Can be stacked when empty or full. Autoclavable, 120°C. Each case contains 5 racks.
법적 정보
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Automated discovery of novel drug formulations using predictive iterated high throughput experimentation.
Filippo C
PLoS ONE, 5 (1), 8546-8546 (2010)