주요 문서
27113
Supelco
Vials, screw top, clear glass (vial only)
volume 4 mL, clear glass vial (with marking spot), thread for 13-425, pkg of 1000 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1000 EA
₩554,698
₩554,698
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1000 EA
₩554,698
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
₩554,698
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
material
clear glass vial (with marking spot)
설명
marking spot
특징
closure type screw top vial
포장
pkg of 1000 ea
O.D. × H × I.D.
15 mm × 45 mm × 8 mm
용적
4 mL
피팅
thread for 13-425
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
It may be used in vapour trap for determining atmospheric water vapour for isotopic analysis.[1] It may also be used in solid phase microextraction (SPME) combined with gas chromatography/mass spectrometry (GC/MS) method during the determination of the oxidation of freeze-dried chicken myofibrils spiked with methyl linoleate.[2]
적합성
Autosampler compatibility:
Agilent
Agilent 6820/6850/6890N
Hitachi
L7200, L7250
LEAP Technologies
HTS PAL
Shimadzu GC
AOC20i/AOC20
AOC14/AOC17
SIL-HTa/SIL-HTc
SIL-10A/SIL-10Ai/SIL-10Ap
Waters
Alliance
Breeze
717Plus
710/712/715
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
A rapid method for the sampling of atmospheric water vapour for isotopic analysis.
Peters, Leon I., and Dan Yakir.
Rapid Communications in Mass Spectrometry, 24.1, 103-108 (2010)
Solid phase microextraction- gas chromatography for quantifying headspace hexanal above freeze-dried chicken myofibrils.
Goodridge, Carolyn F., et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 51.15, 4185-4190 (2003)