スキップする
C0880
コンアルブミン ニワトリ卵白由来
Iron complex
別名:
オボトランスフェリン
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
1 g
カートの在庫状況を確認する
¥172,000
この商品について
CAS番号:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
215-727-0
NACRES:
NA.25
MDL number:
Biological source:
chicken egg white
Assay:
≥95% (agarose gel electrophoresis)
Form:
powder
Technique(s):
gel permeation chromatography (GPC): suitable
¥172,000
カートの在庫状況を確認する
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
chicken egg white
Quality Segment
assay
≥95% (agarose gel electrophoresis)
form
powder
technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
chicken ... TF(396241)
General description
鉄輸送タンパク質のコンアルブミンと血清トランスフェリンは、タンパク質が成熟する際に除去される同一の19アミノ酸からなるリーダー配列が付いた状態で合成されます。このリーダー配列は小胞体からのタンパク質の分泌におそらく関与しています。[1]
Application
Conalbumin (CA) is a monomeric glycoprotein that makes up approximately 13% of the albumin found in egg white. The iron complex of CA is more stable to chemical and physical treatments when compared to the uncomplexed proteins. At near neutral conditions, urea denaturation of CA modifies but does not destroy the iron complex.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
A5378A2512A5503
technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
technique(s)
bioconjugation: suitable
technique(s)
bioconjugation: suitable
technique(s)
bioconjugation: suitable
assay
≥95% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥90% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥98% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥98% (agarose gel electrophoresis)
biological source
chicken egg white
biological source
chicken egg white
biological source
chicken egg white
biological source
chicken egg white
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
form
powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Gene Information
chicken ... TF(396241)
Gene Information
chicken ... OVAL(396058)
Gene Information
chicken ... OVAL(396058)
Gene Information
chicken ... OVAL(396058)
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
C0880-1G: + C0880-VAR: + C0880-5G: + C0880-500MG: + C0880-BULK: + C0880-100MG:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)