Merck
V900924
Sigma-Aldrich
D-グルコース 6-リン酸 二ナトリウム塩 水和物
Vetec, reagent grade, ≥98%
別名:
D-グルコース 6-リン酸 二ナトリウム塩 水和物, G-6-P-Na2, ロビソンエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H11Na2O9P · xH2O
CAS番号:
分子量:
304.10 (anhydrous basis)
Beilstein:
5199009
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
reagent grade
製品種目
Vetec
アッセイ
≥98%
フォーム
powder
保管温度
−20°C
SMILES記法
O.[Na+].[Na+].OC1O[C@H](COP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C6H13O9P.2Na.H2O/c7-3-2(1-14-16(11,12)13)15-6(10)5(9)4(3)8;;;/h2-10H,1H2,(H2,11,12,13);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t2-,3-,4+,5-,6?;;;/m1.../s1
InChI Key
UUWJZXLTPORJKW-WYFATIGWSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
法的情報
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
V900924-VAR:
V900924-25G:
V900924-1G:
V900924-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)