スキップする
TR0100
血清トリグリセリド測定キット
1 kit sufficient for 250 tests
別名:
トリグリセリドおよび遊離グリセロールキットおよび試薬, トリグリセリド・遊離グリセリンキットおよび試薬
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
1 kit
カートの在庫状況を確認する
¥300,000
この商品について
NACRES:
NA.26
UNSPSC Code:
12352202
¥300,000
カートの在庫状況を確認する
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
usage
 kit sufficient for 250 tests
storage temp.
2-8°C
General description
血清トリグリセリド測定キットは、血清または血漿中のグリセロール、真のトリグリセリド、および総トリグリセリドの定量的酵素的測定を540 nmで行うために使用します。脂肪酸とグリセロールのエステルであるトリグリセリドは、1 血漿中を遊離した形で循環するのではなく、タンパク質に結合し、リポタンパク質という巨大分子複合体として輸送されます。2 トリグリセリドの測定法では一般に酵素的3またはアルカリ4加水分解によりトリグリセリドをグリセロールと遊離脂肪酸に変換した後、遊離したグリセロールを化学的または酵素的に測定します。
Application
トリグリセリドキットおよび遊離グリセロールキットは、グリセロール、総トリグリセリドまたは遊離トリグリセリドの定量的測定に使用します。
血清あるいは血漿中のグリセリン、総トリグリセリドあるいは遊離中性脂肪の定量的測定に適しています
血清または血漿中のグリセロール量、真のトリグリセリド量、総トリグリセリド量の測定に用いることができます。トリグリセリドをリパーゼの酵素的加水分解によりグリセロールと遊離脂肪酸に変換します。生成されたグリセロールの量を共役酵素反応により測定します。市販されているトリグリセリド試薬の多くは、内因性グリセロールとリパーゼのグリセリド加水分解作用により得られたグリセロールを区別しません。
トリグリセリドは、まずリポタンパク質リパーゼによりグリセロールと遊離脂肪酸に加水分解されます。次にグリセロールは、グリセロールキナーゼ(GK)により触媒される反応において、アデノシン-5'-トリホスファターゼ(ATP)によりリン酸化され、グリセロール-1-リン酸(G-1-P)およびアデノシン-5'-二リン酸(ADP)が生成されます。次にG-1-Pが、グリセロールリン酸オキシダーゼ(GPO)により酸化され、ジヒドロキシ-アセトンリン酸(DAP)および過酸化水素(H2O2)が生成されます。ペルオキシダーゼ(POD)は、H2O2と4-アミノアンチピリン(4-AAP)および塩化N-エチル-N-(3-スルホプロピル)m-アニシジン(ESPA)との共役を触媒し、キノンイミン染料を生成します。キノンイミン染料は波長540 nmで最大吸光度を示します。
波長540 nmにおける吸光度の増加はサンプルのトリグリセリド濃度に直接比例します。
血清トリグリセリド測定キットはキイロショウジョウバエの全身ホモジネートにおけるトリグリセリドレベルの測定に使用されました。
Biochem/physiol Actions
血清トリグリセリド測定キットは、血清あるいは血漿中のグリセロール、真のトリグリセリド、または総グリセリドの測定に使用することができます。この方法にはリパーゼによるトリグリセリドのグリセロールおよび遊離脂肪酸への酵素的加水分解が含まれます。次いで、生成したグリセロールを共役酵素反応によって測定します。市販のトリグリセリド試薬の多くでは、内生グリセロールとグリセリドに対するリパーゼの加水分解性作用によって生成されたグリセロールは区別されません。 トリグリセリドは最初にリポタンパク質リパーゼによってグリセロールおよび遊離脂肪酸に加水分解されます。次いで、グリセロールは、グリセロールキナーゼによって促進される反応(GK)においてアデノシン-5′-三リン酸(ATP)によってリン酸化され、グリセロール-1リン酸塩(G-1-P)およびアデノシン-5′-二リン酸(ADP)を形成します。その後、G-1-Pは、グリセロールリン酸塩オキシダーゼ(GPO)によって酸化され、ジヒドロキシアセトンリン酸(DAP)および過酸化水素(H2O2)となります。ペルオキシダーゼ(POD)は、540 nmにおいて吸光度極大を示すキノンイミン染料を製造するH2O2 と4-アミノアンチピリン(4-AAP)およびナトリウムN-エチル-N-(3-スルホプロピル)m-アニシジン(ESPA)の結合を促進します。540 nmにおける吸光度の増加はサンプルのトリグリセリド濃度に直接比例します。 N-ethyl-N-(3-sulfopropyl) m-anisidine (ESPA) to produce a quinoneimine dye that shows an absorbance maximum at 540 nm. The increase in absorbance at 540 nm is directly proportional to triglyceride concentration of the sample.
Packaging
真のトリグリセリド量を定量するための遊離グリセリド測定250回分の試薬も付属しています。
Other Notes
あまり多くの反応が必要でない場合は、キットではなく、試薬とグリセロ-ル標準物質を個別にご購入いただくことも可能です。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
FG0100EZRMFGF21CGD1
description
1 kit sufficient for 250 tests
description
1 kit sufficient for 1000 reactions
description
This Rat / Mouse FGF-21 ELISA Kit is used to measure & quantify FGF-21 levels in Metabolism & Inflammation & Immunology research.
description
-
usage
 kit sufficient for 250 tests
usage
 kit sufficient for 1000 reactions
usage
-
usage
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS & 価格
  • Free Glycerol Reagent, used for quantitative enzymatic determination of glycerol 10 x 40
    SDS
  • Triglyceride Reagent, used for quantitative enzymatic determination of triglyerides 5 x 10
    SDS
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
キットコンポーネントの情報を参照してください
pdsc
キットコンポーネントの情報を参照してください
prtr
キットコンポーネントの情報を参照してください
fsl
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_indicated
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_notified
キットコンポーネントの情報を参照してください
cart
キットコンポーネントの情報を参照してください
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)