由来生物
synthetic (organic)
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
テクニック
HPLC: suitable
色
white
溶解性
water: 50 mg/mL, clear, colorless
微量陽イオン
Na: 13.5-16.7% (anhydrous)
保管温度
−20°C
SMILES記法
O.[Na+].[Na+].OC1O[C@H](COP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C6H13O9P.2Na.H2O/c7-3-2(1-14-16(11,12)13)15-6(10)5(9)4(3)8;;;/h2-10H,1H2,(H2,11,12,13);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t2-,3-,4+,5-,6?;;;/m1.../s1
InChI Key
UUWJZXLTPORJKW-WYFATIGWSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
品質
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G7250-25G:
G7250-1G:
G7250-10MG:
G7250-500MG:
G7250-VAR:
G7250-BULK:
G7250-5G:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Review the 10 steps of glycolysis in the Embden-Meyerhof-Parnas glycolytic pathway. Easily compare reaction stages and buy the enzymes for your life science research.