Merck
MAK014
Sigma-Aldrich
Glucose-6-Phosphate Assay Kit(グルコース-6-リン酸アッセイキット)
sufficient for 100 colorimetric tests
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.84
使用法
sufficient for 100 colorimetric tests
検出方法
colorimetric
関連疾患
hematological disorder
保管温度
−20°C
詳細
グルコース-6-リン酸(G6P)は、代謝経路または貯蔵のいずれかに入る重要な代謝中間体です。G6Pは、グルコースがヘキソキナーゼもしくはグルコキナーゼによりリン酸化されるとき、またはグリコーゲン分解中のホスホグルコムターゼによるグルコース-1-リン酸の変換により生成されます。G6Pは、解糖経路とペントースりん酸経路の両方の開始点に位置しています。G6Pは、血中グルコース値が高いときにグリコーゲンとして蓄えられることがあります。
アプリケーション
グルコース-6-リン酸アッセイキットは、以下の用途に使用されています:
  • グルコース-6-リン酸(G6P)のアッセイ
  • グルコース-6-リン酸(G6P)およびフルクトース-6-リン酸(F6P)の定量
  • 代謝物分析
適合性
様々なサンプル中のグルコース-6-リン酸の定量に適しています。
原理
G6Pは、グルコース-6-リン酸デヒドロゲナーゼにより利用され、NADPHの形の還元等価物を生成します。これは、G6PDH欠損症が溶血性貧血につながる赤血球において特に重要です。G6Pは、存在するG6Pに比例する比色(450 nm)の産物をもたらす酵素アッセイにより定量されます。 標準的な検出感度は、1~30 nmoleです。
以下による置換
ピクトグラム
Health hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Saixiang Feng et al.
Veterinary research, 51(1), 97-97 (2020-08-02)
Lipooligosaccharides (LOSs) are virulence determinants of Glaesserella parasuis, a pathogen of the respiratory tract of pigs. We previously reported that disruption of the galU or galE gene in G. parasuis results in increased sensitivity to porcine serum, indicating that the
Renal Disease in Type I Glycogen Storage Disease
Richard P L, et al.
Genetic Diseases of the Kidney (2009)
MiR-182 promotes glucose metabolism by upregulating hypoxia-inducible factor 1a in NSCLC cells
Mingliang W, et al.
Biochemical and Biophysical Research Communications, 504(2), 400-405 (2018)
Reciprocal Control of Anaplerotic Phosphoenolpyruvate Carboxylase by in Vivo Monoubiquitination and Phosphorylation in Developing Proteoid Roots of Phosphate-Deficient Harsh Hakea
Shane M W, et al.
Plant Physiology, 112-112 (2013)
Over expression of hyaluronan promotes progression of HCC via CD44-mediated pyruvate kinase M2 nuclear translocation
Li J H, et al.
American Journal of Cancer Research, 6(2), 509-521 (2016)
資料
Warburg effect enhances glucose to lactate conversion in tumor cells, regardless of oxygen levels; impacting cancer metabolism since 1924.