スキップする
A4394
N-アセチル-D-グルコサミン 6-リン酸 二ナトリウム塩
≥98% (TLC)
別名:
GlcNAc-6-P ナトリウム塩
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
25 mg
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥91,600
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C8H16NO9P · xNa+
分子量:
301.19 (free acid basis)
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
¥91,600
在庫あり出荷可能詳細
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
natural (inorganic)
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
impurities
<10% water (Karl Fischer)
color
white to light yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na].CC(=O)NC1C(O)OC(COP(O)(O)=O)C(O)C1O
InChI
1S/C8H16NO9P.Na.H/c1-3(10)9-5-7(12)6(11)4(18-8(5)13)2-17-19(14,15)16;;/h4-8,11-13H,2H2,1H3,(H,9,10)(H2,14,15,16);;
InChI key
AILBPHCGSZBCSM-UHFFFAOYSA-N
Application
GlcNAcの細胞内型であるN-アセチル-D-グルコサミン6-リン酸(GlcNAc-6P)は、N-アセチル-D-グルコサミンリン酸脱アセチル化酵素の同定、識別、および特性解析に使用される基質です。
Other Notes
お客様の研究に適したメルクの広範な単糖類を包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
G48784400111631
biological source
natural (inorganic)
biological source
-
biological source
synthetic
biological source
-
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98.0% (TLC)
assay
≥98.0% (TLC)
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)