Merck
10127647001
Roche
グルコース-6-リン酸
mol wt (glucose-6-P: Mr = 260.2, glucose-6-P-Na2: Mr = 304.2), pkg of 5 g
別名:
D-グルコース 6-リン酸 二ナトリウム塩 水和物, G-6-P-Na2, ロビソンエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥23,000
¥23,000
出荷可能日2025年4月24日詳細
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥23,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H11Na2O9P · xH2O
CAS番号:
分子量:
304.10 (anhydrous basis)
Beilstein:
5199009
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
¥23,000
出荷可能日2025年4月24日詳細
フォーム
solid
分子量
(glucose-6-P: Mr = 260.2, glucose-6-P-Na2: Mr = 304.2)
包装
pkg of 5 g
メーカー/製品名
Roche
輸送温度
ambient
SMILES記法
O.[Na+].[Na+].OC1O[C@H](COP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C6H13O9P.2Na.H2O/c7-3-2(1-14-16(11,12)13)15-6(10)5(9)4(3)8;;;/h2-10H,1H2,(H2,11,12,13);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t2-,3-,4+,5-,6?;;;/m1.../s1
InChI Key
UUWJZXLTPORJKW-WYFATIGWSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
二ナトリウム塩
アプリケーション
グルコース-6-ホスファターゼ用基質。
生物化学的/生理学的作用
哺乳類において、グルコース-6-リン酸(G6P)はグルコースに作用するキナーゼです。複数の役割があり、それぞれに運命が異なります。その1つはホスファターゼによるグルコースへの変換です。またグリコーゲン合成、エネルギーを産生するEmbden-Meyerhof経路や6-ホスホグルコン酸経路への移行もあります。[1]血中グルコースレベルの上昇により肝臓、骨格筋、脂肪組織のグルコース6-リン酸レベルが上昇します。細胞内のG6Pレベルが上昇することによりグリコーゲン合成酵素が活性化されます。G6Pは、サイクリックAMP刺激を受けたタンパク質キナーゼを介した、グリコーゲン合成酵素のリン酸化の負の制御にも関与すると考えられています。[2]
品質
混入物質:<0.2% グルコース(酵素的)
その他の調製法
C6H11O9PNa2
調製ノート
77% glucose-6-P (enzymatic), 13% sodium, 8% water
その他情報
ライフサイエンス研究専用。診断目的での使用はできません。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
C Villar-Palasí et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 11(7), 544-558 (1997-06-01)
Elevated blood glucose concentrations result in increased intracellular levels of glucose 6-phosphate in liver, skeletal muscle, and adipose tissue. In liver, blood glucose concentrations are the main factor in control of the synthesis of glycogen; insulin has only a potentiating
THE ROLE OF GLUCOSE 6-PHOSPHATE IN THE REGULATION OF GLUCOSE METABOLISM IN HUMAN ERYTHROCYTES.
I A ROSE et al.
The Journal of biological chemistry, 239, 12-17 (1964-01-01)