スキップする
NADP-RO
Roche
NADP
Disodium salt
別名:
β-ニコチンアミドアデニンジヌクレオチドリン酸 二ナトリウム塩, β-NADHリン酸 二ナトリウム塩, β-NADP-Na2, トリホスホピリジンヌクレオチド 二ナトリウム塩
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
100 mg
在庫あり出荷可能fromŽsìŽs‘å’¬368
¥17,600
500 mg
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥51,000
1 g
在庫あり出荷可能fromŽsìŽs‘å’¬368
¥73,800
5 g
カートの在庫状況を確認する
¥402,000
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C21H26N7Na2O17P3
CAS番号:
分子量:
787.37
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
MDL number:
NACRES:
NA.54
Assay:
≥97%
Form:
powder
Storage temp.:
2-8°C
¥17,600
在庫あり出荷可能詳細
​
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
assay
≥97%
form
powder
mol wt
Mr 743.4, Mr 787.4
packaging
pkg of 1 g (10128058001), pkg of 100 mg (10128031001), pkg of 5 g (10240354001), pkg of 500 mg (10128040001)
manufacturer/tradename
Roche
pH
4.0 ± 1.0(10mg/mL)
λmax
260 nm
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].[Na+].NC(=O)c1ccc[n+](c1)C2O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]3O[C@H]([C@H](OP(O)([O-])=O)[C@@H]3O)n4cnc5c(N)ncnc45)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C21H28N7O17P3.2Na/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(44-46(33,34)35)14(30)11(43-21)6-41-48(38,39)45-47(36,37)40-5-10-13(29)15(31)20(42-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)32;;/h1-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-31H,5-6H2,(H7-,22,23,24,25,32,33,34,35,36,37,38,39);;/q;2*+1/p-2/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,20?,21-;;/m1../s1
InChI key
WSDDJLMGYRLUKR-FHQWUTKFSA-L
General description
ニコチンアミドアデニンジヌクレオチドリン酸(NADP)とNADPHは酸化還元対を形成します。NADPH/NADP比は細胞内酸化還元電位を調節し、in vivo代謝反応に影響を与えます。
Application
グリコーゲン中のグルコースの定量には、β-NADHリン酸二ナトリウム塩が使用されています。また、本化合物はヘキソキナーゼアッセイにも使用されています。
Preparation Note
保存条件(標準溶液):2~8℃
10 mg/mL水溶液、2~8℃で4週間保存したときのNADPは99%以上です。
Analysis Note
吸収係数:260 nmで18.0×10の3乗[L x mol-1 x cm-1]、333 nmで5.9×10の3乗[L x mol-1 x cm-1](CN複合体)
340 nmでの吸収:イミダゾールバッファー、100 mM pH 6.7、NADP 2 mM(=14.87 mg/10 mL):A340 約0.100。
360 nmでの吸収:NADP水溶液、10 mg/mL:A360 約0.200~0.250。
Other Notes
ライフサイエンス研究専用。診断目的での使用はできません。
保管分類
13 - Non Combustible Solids
一体何が起きているの?
WGK 1
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)