Merck
V900890
Sigma-Aldrich
ストレプトゾシン
Vetec, reagent grade, 98%, powder
別名:
N-(メチルニトロソカルバモイル)-α-D-グルコサミン, ストレプトゾトシン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H15N3O7
CAS番号:
分子量:
265.22
Beilstein:
2060675
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
reagent grade
製品種目
Vetec
アッセイ
98%
フォーム
powder
mp
121 °C (dec.) (lit.)
保管温度
−20°C
SMILES記法
CN(N=O)C(=O)N[C@H]1[C@@H](O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C8H15N3O7/c1-11(10-17)8(16)9-4-6(14)5(13)3(2-12)18-7(4)15/h3-7,12-15H,2H2,1H3,(H,9,16)/t3-,4-,5-,6-,7+/m1/s1
InChI Key
ZSJLQEPLLKMAKR-GKHCUFPYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Streptozocin (STZ or 2-deoxy-2(3-methyl-3-nitrosoureido)-d-glucopyranose), an antibiotic, is primarily isolated from Streptomyces achromogenes.[1]
アプリケーション
Streptozocin has been used:
  • to treat mice intraperitoneally for the animal experiments[2]
  • in sodium citrate buffer to treat mice intraperitoneally for in vivo STZ treatment to perform single-cell RNA sequencing of pancreatic endocrine cells[3]
  • to induce diabetes/diabetic retinopathy (DR) in mice to study the role of microglial spleen tyrosine kinase (Syk) in DR[4]
生物化学的/生理学的作用
膵島において一酸化窒素ドナーとして働く N-ニトロソ含有化合物は、インスリン産生細胞の細胞死を誘導し、糖尿病の動物モデルを提供します。クロモソーム破壊を誘導する強力な DNA メチル化試薬です。
膵島において一酸化窒素ドナーとして働く N-ニトロソ含有化合物は、インスリン産生細胞の細胞死を誘導し、糖尿病の動物モデルを提供します。クロモソーム破壊を誘導する強力な DNA メチル化試薬です。 GLUT2 グルコーストランスポーターを発現する、神経内分泌腫瘍細胞株に対して毒性を示します。
Streptozocin (STZ or 2-deoxy-2(3-methyl-3-nitrosoureido)-d-glucopyranose), a potent alkylating agent,[4] resulting in pancreatic β-cell destruction, is used as an agent to induce insulin-dependent diabetes mellitus (IDDM) experimentally. It exhibits oncolytic,[4] anti-tumor, oncogenic, and diabetogenic properties.[1] This antineoplastic agent is used in the treatment of metastatic pancreatic islet cell carcinoma. STZ can directly methylate DNA and is highly genotoxic.[4]
法的情報
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Flam. Sol. 1 - Muta. 2
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
V900890-100MG:
V900890-BULK:
V900890-VAR:
V900890-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Mouse models of insulin dependent diabetes: low-dose streptozocin-induced diabetes and nonobese diabetic (NOD) mice.
H Kolb
Diabetes/metabolism reviews, 3(3), 751-778 (1987-07-01)
Greg Tesch et al.
Diabetologia, 57(9), 1977-1985 (2014-06-25)
The AGEs and the receptor for AGEs (RAGE) are known contributors to diabetic complications. RAGE also has a physiological role in innate and adaptive immunity and is expressed on immune cells. The aim of this study was to determine whether
Eri Mukai et al.
Diabetes research and clinical practice, 106(2), 303-311 (2014-09-30)
Spontaneously diabetic Torii (SDT) rats exhibit vascular abnormalities in pancreatic islets as the initial changes at pre-diabetes stage (8 weeks old), which is followed by β cell deterioration. In the present study, we investigated pathophysiological interactions between β cells and
Johnathan K Smid et al.
Endocrinology, 156(3), 824-836 (2014-12-09)
We found that the secreted protein periostin (Postn) is highly induced after partial pancreatectomy in regenerating areas containing mesenchymal stroma and tubular complexes. Importantly, after partial pancreatectomy, Postn-deficient mice exhibit impaired mesenchymal formation and reduced regeneration specifically within the pancreatic
Streptozocin: a review of its pharmacology, efficacy, and toxicity.
R B Weiss
Cancer treatment reports, 66(3), 427-438 (1982-03-01)