スキップする
C1909
クエン酸 一水和物
ACS reagent grade, ≥99.0%, powder
別名:
2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic acid monohydrate
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
25 g
カートの在庫状況を確認する
¥8,160
500 g
出荷予測2026年5月25日from市川市大町368
¥11,200
1 kg
カートの在庫状況を確認する
¥17,700
2.5 kg
カートの在庫状況を確認する
¥28,200
12 kg
カートの在庫状況を確認する
¥107,000
この商品について
化学式:
HOC(COOH)(CH2COOH)2 · H2O
CAS番号:
分子量:
210.14
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
201-069-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4018641
Assay:
≥99.0%
Form:
powder
Grade:
ACS reagent
¥8,160
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
クエン酸 一水和物, ACS reagent, ≥99.0%
grade
ACS reagent
Quality Segment
assay
≥99.0%
form
powder
impurities
Substances carbonizable by hot sulfuric acid, passes test, ≤0.005% Insoluble matter
ign. residue
≤0.02%
pH
(1.8 at 50 g/l at 20 °C)
pKa 
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
solubility
H2O: soluble 54 % (w/w) at 10 °C (Citric acid in water), H2O: 59.2 % (w/w) at 20 °C (Citric acid in water), H2O: 84.0 % (w/w) at 100 °C (Citric acid in water)
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%, oxalate (C2O42-): passes test (limit about 0.05%), phosphate (PO43-): ≤0.001%, sulfate (SO42-): ≤0.002%
cation traces
Fe: ≤3 ppm, Pb: ≤2 ppm
functional group
carboxylic acid
SMILES string
OC(CC(O)(C(O)=O)CC(O)=O)=O.O
InChI
1S/C6H8O7.H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);1H2
InChI key
YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
General description
クエン酸一水和物は有機酸です。クエン酸一水和物水溶液のモルエンタルピーは、ΔsolHm (298.15 K, m = 0.0203 molkg-1) = (29061±123)Jmol-1であることが報告されています。クエン酸一水和物は、クエン酸合成時にクエン酸溶液の母液から20~25°Cで結晶化することで生成できます。その結晶成長動態の研究から、サイズに応じて線形に成長することが示されています。
クエン酸一水和物は、食品や飲料製品の天然防腐剤として使用される有機弱酸です。
Application
クエン酸一水和物は、68Ga予備精製のためのアセトン法に使用するクエン酸溶液の調製および放射線標識法に使用されました。[1]
クエン酸一水和物には次の用途があります:
  • 溶融押出成形Eudragit RS PO錠からの塩酸ジルチアゼムの放出を改善する放出調節剤として。[2]
  • 生体内顕微鏡検査用の血小板の調製に使用するクエン酸バッファーを調製するため。[3]
  • 細菌酵素の電気泳動に使用するトリスクエン酸バッファーを調製するため。[4]
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
33114C7129C0706
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
grade
reagent grade
grade
-
assay
≥99.0%
assay
99.5-100.5% (calc. on anhydrous substance), 99.5-102%
assay
≥98% (GC/titration)
assay
≥99.5%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
pH
(1.8 at 50 g/l at 20 °C)
pH
-
pH
-
pH
1.85 (25 °C, 50 g/L)
solubility
H2O: soluble 54 % (w/w) at 10 °C (Citric acid in water), H2O: 84.0 % (w/w) at 100 °C (Citric acid in water), H2O: 59.2 % (w/w) at 20 °C (Citric acid in water)
solubility
-
solubility
H2O: 100 mg/mL, clear, colorless (Turbidity)
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
Still not finding the right product?
Explore all of our products under クエン酸 一水和物
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
345.0 °F - closed cup
flash_point_c
173.9 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
1–3/3 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. I need to prepare 100 ml of 1 molar citric acid solution. How do I prepare this and which product do I need to buy?
    1 回答
    1. The volume of 100 mL is equivalent to 0.1 Liters. And 1 molar (1 mole per liter) times 0.1 liters equals 0.1 moles. The molecular weight for Citric Acid Monohydrate is 210.14 grams per mole. And 0.1 moles times 210.14 grams per mole equals 21.0 grams. So to prepare the solution, dissolve 21.0 grams of citric acid monohydrate in about 75 mL of pure water, then bring the final volume to 100 mL. Citric Acid Monohydrate is very soluble in water.
      As far as which product to buy, many grades of citric acid and citric acid monohydrate are listed. Please contact your local Technical Service group and describe your intended application so that they can help you choose the appropriate grade.
      役に立ちましたか?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf