79760
フタルジアルデヒド
≥99.0% (HPLC)
別名:
OPA, o-フタル酸ジカルボキシアルデヒド, ベンゼン-1,2-ジカルボキシアルデヒド, o‐フタルアルデヒド, o-フタルアルデヒド, o-フタル酸ジカルボキシアルデヒド
サイズを選択してください
アッセイ
≥99.0% (HPLC)
フォーム
solid
不純物
≤0.5% phthalic acid
mp
54-56 °C
蛍光検出
λex 334 nm; λem 455 nm (Thiol Adduct)
λex 340 nm; λem 450 nm in reaction buffer (with glycine)
適合性
suitable for fluorescence
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=Cc1ccccc1C=O
InChI
1S/C8H6O2/c9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10/h1-6H
InChI Key
ZWLUXSQADUDCSB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
269.6 °F - closed cup
引火点(℃)
132 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
79760-VAR:
79760-BULK:
79760-5G:
79760-50G:
79760-6X5G:
79760-1G:
この製品を見ている人はこちらもチェック