Merck
TP0300
Sigma-Aldrich
総タンパク質定量キット、マイクロLowry法、Petersonの改変法
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 KIT
¥60,600
¥60,600
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 KIT
¥60,600
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
¥60,600
Check Cart for Availability
使用法
sufficient for ~200 assays
品質水準
詳細
本法では、Lowry試薬に含まれるドデシル硫酸ナトリウムを利用し、比較的不溶性のリポタンパク質の溶解を促進しています。オプションのデオキシコール酸-TCA沈降ステップによって、トリス、スクロース、EDTA、塩などの干渉物質も除去できます。
アプリケーション
総タンパク質定量キット、マイクロLowry法、Petersonの改変法を使用し、タンパク質含量が測定されています。[1][2][3]
特徴および利点
  • タンパク質定量用の完全キット試薬。
  • 最も広く引用されているタンパク質定量法です。
  • 他の定量法よりもタンパク質間のバラツキが少ないです。
  • 干渉物質を除去できる試薬が含まれています。
原理
オプションのデオキシコール酸-TCA沈降ステップによって、トリス、スクロース、EDTA、塩などの干渉物質も除去できます。500~800 nm(典型的は750 nm)の吸光度を用いて、検量線からタンパク質濃度を決定します。
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Aberrant glycosylation of alphavbeta3 integrin is associated with melanoma progression
Pochec E, et al.
Anticancer Research, 35(4), 2093-2103 (2015)
Chiara Bernardini et al.
Journal of inflammation (London, England), 9(1), 47-47 (2012-11-28)
It is well known that nitric oxide (NO) is generated by a family of constitutively (nNOS and eNOS) or inducibly (iNOS) expressed enzymes and takes part in different aspects of the inflammatory response; nevertheless, its effective role in the pathogenesis
Chiara Bernardini et al.
BMC complementary and alternative medicine, 18(1), 194-194 (2018-06-27)
It is widely accepted the key role of endothelium in the onset of many chronic and acute vascular and cardiovascular diseases. In the last decade, traditional compounds utilized in "folk medicine" were considered with increasing interest to discover new bioactive
Dalia A Elgamal et al.
Molecular and cellular endocrinology, 503, 110700-110700 (2020-01-07)
Genetic and epigenetic factors contribute equally to the pathogenesis of type 1 diabetes mellitus. Sodium butyrate (NaB) has been reported to improve glucose homeostasis by modulation of the p38/ERK MAPK pathway. This work aims to evaluate the effect of NaB
Protective effect of carbon monoxide pre-conditioning on LPS-induced endothelial cell stress
Bernardini C, et al.
Cell Stress & Chaperones, 15(2), 219-224 (2010)
プロトコル
To determine protein content, the Warburg-Christian method refers to measuring protein samples at 280 nm using a spectrophotometer.
関連コンテンツ
Products for traditional and alternative protein quantitation techniques available, including BCA, Bradford, Lowry, and more.
さまざまなサンプルのタンパク質濃度を正確に測定するためのタンパク質定量法、試薬、イムノアッセイ技術。
Protein quantification methods, reagents, and immunoassay technology for accurately measuring the protein concentrations in a variety of samples.