スキップする
1372005
USP
L-リシン 塩酸塩
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
L-リシン 一塩酸塩, (S)-2,6-ジアミノヘキサン酸 一塩酸塩
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
200 mg
カートの在庫状況を確認する
¥62,400
この商品について
化学式:
H2N(CH2)4CH(NH2)CO2H·HCl
CAS番号:
分子量:
182.65
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3563889
¥62,400
カートの在庫状況を確認する
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
lysine
manufacturer/tradename
USP
mp
263 °C (dec.) (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
OC([C@@H](N)CCCCN)=O.[H]Cl
InChI
1S/C6H14N2O2.ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H/t5-;/m0./s1
InChI key
BVHLGVCQOALMSV-JEDNCBNOSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
この製品は、現行の薬局方によって明記、規定されたところに基づき、提供されます。本製品のSDS及び製品リーフレットを含むサポートに提供されている情報は全て、発行薬局方の権限の下で制作・発行されています。
さらに詳しい情報及びサポートにつきましては発行薬局方のウェブサイトをご覧ください。
Application
規定された品質試験およびアッセイに使用することを意図したL-リシン塩酸塩USP標準品。
以下に示した米国薬局方(USP)モノグラフに従って、薄層クロマトグラフィー(TLC)による確認試験および不純物分析用の標準溶液およびシステム適合性溶液の調製にも使用されます:
  • リシン塩酸塩錠
  • リシン塩酸塩
  • アルギニン塩酸塩
  • アルギニン
Analysis Note
これらの製品は試験および測定目的にのみ使用できます。ヒトや動物への投与を目的としていません。またいかなる病気の診断、処置、治療にも用いることはできません。  
Other Notes
販売が制限されることがあります。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
L0900000PHR1101L8662
L-リシン 塩酸塩 United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1372005
L-リシン 塩酸塩
リシン 塩酸塩 European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
L0900000
リシン 塩酸塩
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
from non-animal source, meets EP, JP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-101.0%
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
-
format
neat
format
neat
format
neat
format
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
agency
USP
agency
-
agency
traceable to USP 1372005, traceable to Ph. Eur. L0900000
agency
meets USP testing specifications, meets JP testing specifications, meets EP testing specifications
mp
263 °C (dec.) (lit.)
mp
263 °C (dec.) (lit.)
mp
263 °C (dec.) (lit.)
mp
263 °C (dec.) (lit.)
保管分類
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
1372005-200MG:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)