アッセイ
99.999% trace metals basis
形状
crystalline
不純物
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
SMILES記法
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Na.10H2O/c2-1(3)4;;;;;;;;;;;;/h(H2,2,3,4);;;10*1H2/q;2*+1;;;;;;;;;;/p-2
InChI Key
XYQRXRFVKUPBQN-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
577782-250G:
577782-BULK:
577782-1KG:
577782-VAR:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
The diversity of applications and nanostructured materials accessible using ultrasonic spray methods are highlighted in this article.
超音波噴霧熱分解(USP)法は、スケーラブルで連続的であるという利点を持っており、多様な種類の材料合成において有効です。
Ultrasonic spray pyrolysis produces scalable nanomaterials like metal oxides and quantum dots for diverse applications.