Merck
PHL83414
L-プロリン
phyproof® Reference Substance
別名:
(S)-ピロリジン-2-カルボン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥38,820
¥38,820
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥38,820
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H9NO2
CAS番号:
分子量:
115.13
Beilstein:
80810
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥38,820
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
mp
228 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
OC(=O)[C@@H]1CCCN1
InChI
1S/C5H9NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)/t4-/m0/s1
InChI Key
ONIBWKKTOPOVIA-BYPYZUCNSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
PHL83414-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)