Merck
1530503
USP
L-フェニルアラニン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
(S)-2-アミノ-3-フェニルプロピオン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH2CH(NH2)CO2H
CAS番号:
分子量:
165.19
Beilstein:
1910408
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
phenylalanine
メーカー/製品名
USP
mp
270-275 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
N[C@@H](Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1
InChI Key
COLNVLDHVKWLRT-QMMMGPOBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
規定されたUSP公定書品質試験およびアッセイでの使用に適したL-フェニルアラニンUSP標準品。
米国薬局方(USP)の以下の各条に従い、液体クロマトグラフィー法とUV検出器を用いたアッセイおよび不純物分析時の内部標準溶液、標準溶液、試料溶液、およびシステム適合性溶液の調製にも使用できます: 
  • アセチルシステイン溶液
  • アセチルシステイン
  • フェニルアラニン 
  • グルタチオン
アナリシスノート
これらの製品は試験および測定目的にのみ使用できます。ヒトや動物への投与を目的としていません。またいかなる病気の診断、処置、治療にも用いることはできません。  ​
その他情報
販売が制限されることがあります。
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
1530503-200MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 8
1 of 8
Phenylalanine
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 3509-3509 (2023)
Acetylcysteine
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 49(2), 82-82 (2020)
Glutathione
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 41(3), 5054-5054 (2023)
Acetylcysteine Solution
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 49(2), 82-82 (2020)
Kun Li et al.
Journal of the American Chemical Society, 136(32), 11402-11411 (2014-07-24)
Extracellular matrix proteins adsorbed onto mineral surfaces exist in a unique environment where the structure and dynamics of the protein can be altered profoundly. To further elucidate how the mineral surface impacts molecular properties, we perform a comparative study of