Merck
1270355
USP
硫酸第一鉄
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
硫酸鉄(II) 七水和物, 硫酸第一鉄 七水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
2 X 1 G
¥56,700
¥56,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
2 X 1 G
¥56,700
About This Item
化学式:
FeSO4 · 7H2O
CAS番号:
分子量:
278.01
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥56,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
蒸気圧
14.6 mmHg ( 25 °C)
APIファミリー
ferrous sulfate
メーカー/製品名
USP
密度
1.898 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
SMILES記法
O.O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Fe.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
InChI Key
SURQXAFEQWPFPV-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
本製品は、現行の薬局方に基づいて提供および明示されています。SDSおよび製品情報リーフレット類を含め、本製品のサポートのために提供されるすべての情報は、現行の薬局方の権威下で作成され発行されています。
より詳細な情報およびサポートについては、現行の薬局方のウェブサイトをご覧ください。
アプリケーション
硫酸鉄USP標準品は、USP公定書に規定されたとおりの、規定された品質試験およびアッセイに使用することを意図しています。
アナリシスノート
これらの製品はテストおよびアッセイ専用です。これらの製品は、ヒトまたは動物への投与を意図されたものではなく、いかなる種類の疾患をも診断したり、治療したり、または治癒させるために使用することはできません。
その他情報
販売が制限されることがあります。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1270355:
1270355-2X1G:
12703552X1G:
1270355-1.5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3