表示を変更する
| あなたへ/カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
250 g | カートの在庫状況を確認する | ¥34,500 |
この商品について
化学式:
Fe2(SO4)3 · xH2O
CAS番号:
分子量:
399.88 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.72
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
10171502
EC Number:
233-072-9
MDL number:
Form:
powder
product line
BioReagent
form
powder
technique(s)
cell culture | plant: suitable
application(s)
agriculture
SMILES string
[Fe+3].[Fe+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Fe.3H2O4S/c;;3*1-5(2,3)4/h;;3*(H2,1,2,3,4)/q2*+3;;;/p-6
InChI key
RUTXIHLAWFEWGM-UHFFFAOYSA-H
Application
硫酸鉄(III)水和物は、植物研究での使用に適した、一般的に用いられる試薬です。酸化還元活性があり、細胞培養の栄養素として、鉄代謝または調節および酸化プロセスの研究に用いることができます。
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form solid | form crystalline |
| application(s) agriculture | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
| technique(s) cell culture | plant: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| product line BioReagent | product line - | product line - | product line - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 硫酸鉄(III) 水和物
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
F0638-250G:4.548173369181E12
jan