スキップする
F8263
硫酸鉄(II) 七水和物
suitable for plant cell culture, ≥99%
Sustainability features
別名:
硫酸第一鉄 七水和物
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
500 g
カートの在庫状況を確認する
¥13,500
1 kg
カートの在庫状況を確認する
¥24,800
この商品について
化学式:
FeSO4 · 7H2O
CAS番号:
分子量:
278.01
NACRES:
NA.71
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352207
EC Number:
231-753-5
MDL number:
Assay:
≥99%
¥13,500
カートの在庫状況を確認する
​
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
vapor pressure
14.6 mmHg ( 25 °C)
Quality Segment
assay
≥99%
shelf life
2 yr
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product, Sustainability features
technique(s)
cell culture | plant: suitable
density
1.898 g/mL at 25 °C (lit.)
greener alternative category
SMILES string
O.O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Fe.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
InChI key
SURQXAFEQWPFPV-UHFFFAOYSA-L
General description
硫酸鉄(II)七水和物は、細胞培養に用いられ、通常はトランスフェリン、クエン酸、または他の鉄輸送分子と結合します。
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which belong to one of the four categories of greener alternatives. IRON(II) SULFATE HEPTAHYDRATE is essential for developing greener energy solutions, particularly in iron-based lithium-ion batteries. Its eco-friendly properties enhance energy storage efficiency, reduce reliance on harmful materials, and support the advancement of sustainable technologies. Click here for more information.
Application
  • 徐放性を持たせた硫酸鉄(II)七水和物含有球状固体粒子の開発:この研究では、徐放性用途を目指した硫酸鉄(II)七水和物含有球状固体粒子の開発について発表しています。特に、今後の生化学および薬理学の研究にとって重要な意味を持つ可能性がある、放出制御に向けた処方の最適化に焦点を当てています(Szabo-Revesz et al., 2007)。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
F700212354F8633
description
suitable for plant cell culture, ≥99%
description
ReagentPlus®, ≥99%
description
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, FCC, 99.5-104.5% (manganometric)
description
BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, ≥99%
assay
≥99%
assay
≥99%
assay
99.5-104.5% (manganometric)
assay
≥99%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
density
1.898 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.898 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.898 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.898 g/mL at 25 °C (lit.)
vapor pressure
14.6 mmHg ( 25 °C)
vapor pressure
14.6 mmHg ( 25 °C)
vapor pressure
14.6 mmHg ( 25 °C)
vapor pressure
14.6 mmHg ( 25 °C)
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative category
Enabling
greener alternative category
Enabling
greener alternative category
Enabling
greener alternative category
Enabling
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 硫酸鉄(II) 七水和物
ピクトグラム
Exclamation mark
注意喚起語
Warning
ハザードコード
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類
11 - Combustible Solids
一体何が起きているの?
WGK 1
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
PPE(個人用保護具)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
F8263-VAR: + F8263-BULK: + F8263-50G: + F8263-100G: + F8263-1KG:4548174016213 + F8263-500G:4548174016220
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
1–2/2 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf