Merck
1.03965
Supelco
Iron(II) sulfate heptahydrate
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
別名:
Iron(II) sulfate heptahydrate, Iron
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
FeO4S · 7H2O
CAS番号:
分子量:
278.01
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
231-753-5
NACRES:
NA.21
グレード
ACS reagent
品質水準
認証
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
製品種目
EMSURE®
アッセイ
99.5-102.0% (manganometric)
形状
solid
有効性
319 mg/kg LD50, oral (Rat)
不純物
≤0.01% Insoluble matter
pH
3-4 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
>60 °C (Elimination of water of crystallisation)
密度
1.89 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
600 kg/m3
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.0005%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
微量陽イオン
As: ≤0.0002%
Ca: ≤0.005%
Co: ≤0.0025%
Cr: ≤0.0050%
Cu: ≤0.001%
Fe3+: ≤0.02%
K: ≤0.002%
Mg: ≤0.002%
Mn: ≤0.05%
N: ≤0.001%
Na: ≤0.02%
Ni: ≤0.0050%
Pb: ≤0.0005%
Zn: ≤0.0050%
heavy metals (as Pb): ≤0.005%
保管温度
15-25°C
InChI
1S/Fe.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
InChI Key
SURQXAFEQWPFPV-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
関連事項
Replaces: FX0260-1
アナリシスノート
Assay (manganometric): 99.5 - 102.0 %
Identity: passes test
Appearance of solution: passes test
Insoluble matter: ≤ 0.01 %
pH-value (5 %; water): 3.0 - 4.0
Chloride (Cl): ≤ 0.0005 %
Phosphate (PO₄): ≤ 0.001 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.001 %
Heavy metals as Pb: ≤ 0.005 %
As (Arsenic): ≤ 0.0002 %
Ca (Calcium): ≤ 0.005 %
Cr (Chromium): ≤ 0.0050 %
Cu (Copper): ≤ 0.001 %
Fe III (Iron III): ≤ 0.02 %
K (Potassium): ≤ 0.002 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.002 %
Mn (Manganese): ≤ 0.05 %
Na (Sodium): ≤ 0.02 %
Ni (Nickel): ≤ 0.0050 %
Pb (Lead): ≤ 0.0005 %
Zn (Zinc): ≤ 0.0050 %
Co (Cobalt): ≤ 0.0025 %
Substance not precipitated by ammonium hydroxide: ≤ 0.1 %
Corresponds to ACS,ISO,Reag. Ph Eur
法的情報
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1