Merck
215422
Sigma-Aldrich
硫酸鉄(II) 七水和物
greener alternative
Iron(II) sulfate heptahydrate
1のうち1の評価者がサンプル商品を受け取ったか、プロモーションに参加しました
ACS reagent, ≥99.0%
別名:
硫酸第一鉄 七水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥4,800
250 G
¥8,510
1 KG
¥17,200
¥4,800
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥4,800
250 G
¥8,510
1 KG
¥17,200
About This Item
化学式:
FeSO4 · 7H2O
CAS番号:
分子量:
278.01
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
¥4,800
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
グレード
ACS reagent
蒸気圧
14.6 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
≥99.0%
フォーム
powder or crystals
反応適合性
reagent type: catalyst
core: iron
環境により配慮した代替製品の特徴
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
不純物
≤0.01% insolubles
≤0.05% Substances not pptd by NH4OH
pH
3-4 (25 °C, 50 g/L)
密度
1.898 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
微量陽イオン
Cu: ≤0.005%
Fe3+: ≤0.1%
Mn: ≤0.05%
Zn: ≤0.005%
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
O.O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Fe.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
InChI Key
SURQXAFEQWPFPV-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、触媒機能を向上させた製品です。詳細はこちらをクリックしてください。
アプリケーション
硫酸鉄(II)七水和物は、アミンおよびアルデヒドからよりグリーンなアミド結合形成を行うための触媒として使用されます。また、マグヘマイトナノ粒子の合成にも使用されています。[1]
アルデヒドとアミン塩酸塩からの鉄触媒によるアミドの効率的合成
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
215422-1KG:4548173931739
215422-5G:4548173931753
215422-6X1KG:
215422-BULK:
215422-2.5KG:
215422-250G:4548173931746
215422-VAR-D:
215422-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis and characterization of γ-Fe2O3 nanoparticles for applications in magnetic hyperthermia.
Avram A, et al.
Synthesis, 10(P151), 1-1 (2011)
Thermal analysis of iron (II) sulphate heptahydrate in air. V: Thermal decomposition of hydroxy and oxysulphates.
Swamy M and Prasad T.
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 20(1), 107-114 (1981)
Thermal analysis of iron (II) sulphate heptahydrate in air: III. Thermal decomposition of intermediate hydrates.
Swami MSR and Prasad TP.
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 19(2), 297-304 (1980)
Anastasia Terzopoulou et al.
Advanced healthcare materials, 9(20), e2001031-e2001031 (2020-09-10)
Microrobots and metal-organic frameworks (MOFs) have been identified as promising carriers for drug delivery applications. While clinical applications of microrobots are limited by their low drug loading efficiencies and the poor degradability of the materials used for their fabrication, MOFs
Hsiao-Chi Chuang et al.
Toxicology and applied pharmacology, 266(3), 329-334 (2012-12-25)
Pulmonary epithelial lining fluid (ELF) is the first substance to make contact with inhaled particulate matter (PM) and interacts chemically with PM components. The objective of this study was to determine the role of ELF in oxidative stress, DNA damage
質問
1–3/3 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  3. I would like to know if this reagent is for cell culture
    1 回答
    1. This product has not been tested for use in cell culture. The end user would have to determine suitability. Please see the link below to review the Cell Culture Tested product options:
      https://www.sigmaaldrich.com/search/iron(ii)-sulfate-heptahydrate-cell-culture?focus=products&page=1&perpage=30&sort=relevance&term=Iron%28II%29%20sulfate%20heptahydrate%20cell%20culture&type=product
      役に立ちましたか?
レビュー
1のうち1の評価者がサンプル商品を受け取ったか、プロモーションに参加しました
アクティブなフィルタ
  1. 1件の評価のみのレビュー