Merck
450278
Sigma-Aldrich
硫酸鉄(II) 水和物
99.999% trace metals basis
別名:
グリーン ビトリオール, 硫酸、鉄(II)塩 (1:1)、水和物, 鉄 ビトリオール
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥12,500
25 G
¥35,000
¥12,500
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥12,500
25 G
¥35,000
About This Item
化学式:
FeSO4 · xH2O
CAS番号:
分子量:
151.91 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥12,500
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99.999% trace metals basis
フォーム
solid
不純物
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
密度
1.9 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Fe.H2O4S.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H2,1,2,3,4);1H2/q+2;;/p-2
InChI Key
XBDUTCVQJHJTQZ-UHFFFAOYSA-L
関連するカテゴリー
詳細
硫酸鉄(II)水和物は、室温では非常に水溶性の高い青緑色の結晶性固体です。自然界では常磁性を示し、レドックス電池、ナノ材料合成、水処理の分野で広く使用されています。
アプリケーション
硫酸鉄(II)水和物は、以下のような用途に使用できます:
  • 二次リチウムイオン電池用のポリアニオン電極を調製するための前駆体として。鉄源として、低コストで持続可能な電池材料を生成します。
  • 費用対効果に優れ、容量保持率の高いスケーラブルなレドックスフロー電池を製造するための電解質前駆体として。
  • 超常磁性酸化鉄ナノ粒子を調製するための出発物質として。
  • 大気汚染物質センサーを製造するための支持体材料として。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
450278-VAR:
450278-5G:4548173983912
450278-25G:4548173983905
450278-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Effect of iron ion in the thermal decomposition of 50 mass% hydroxylamine/water solutions.
Cisneros LO, et al.
Journal of Chemical and Engineering Data, 48(5), 1164-1169 (2003)
Dyeing, fastness, and deodorizing properties of cotton, silk, and wool fabrics dyed with coffee sludge (Coffea arabica L.) extract.
Lee YH
Journal of Applied Polymer Science, 103(1), 251-257 (2007)
María Eugenia Goya et al.
Cell reports, 30(2), 367-380 (2020-01-16)
Recent discoveries have implicated the gut microbiome in the progression and severity of Parkinson's disease; however, how gut bacteria affect such neurodegenerative disorders remains unclear. Here, we report that the Bacillus subtilis probiotic strain PXN21 inhibits α-synuclein aggregation and clears
資料
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.
金ナノロッド合成法に関する、よくある落とし穴とその最善の回避方法について解説します。