Merck
1251000
USP
β-エストラジオール 3-ベンゾアート
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
1,3,5(10)-エストラトリエン-3,17β-ジオール 3-ベンゾアート, 3,17β-ジヒドロキシ-1,3,5(10)-エストラトリエン 3-ベンゾアート, 3-ベンゾイルオキシ-17β-エストロール
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥56,700
¥56,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥56,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C25H28O3
CAS番号:
分子量:
376.49
Beilstein:
3107526
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥56,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
estradiol
メーカー/製品名
USP
mp
191-198 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H][C@]12CC[C@]3(C)[C@@H](O)CC[C@@]3([H])[C@]1([H])CCc4cc(OC(=O)c5ccccc5)ccc24
InChI
1S/C25H28O3/c1-25-14-13-20-19-10-8-18(28-24(27)16-5-3-2-4-6-16)15-17(19)7-9-21(20)22(25)11-12-23(25)26/h2-6,8,10,15,20-23,26H,7,9,11-14H2,1H3/t20-,21-,22+,23+,25+/m1/s1
InChI Key
UYIFTLBWAOGQBI-BZDYCCQFSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
スポーツ選手のアナボリックステロイドをスクリーニングするための準備として、一般的なステロイド代謝および浄化の研究に使用されました。
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
1251000-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)