Y0001823
システム適合性用エストラジオール吉草酸エステル
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
17-吉草酸β-エストラジオール, 1,3,5(10)-エストラトリエン-3,17β-ジオール 17-ペンタノアート
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
estradiol
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCC(=O)OC1CCC2C3CCc4cc(O)ccc4C3CCC12C
InChI
1S/C23H32O3/c1-3-4-5-22(25)26-21-11-10-20-19-8-6-15-14-16(24)7-9-17(15)18(19)12-13-23(20,21)2/h7,9,14,18-21,24H,3-6,8,10-13H2,1-2H3
InChI Key
RSEPBGGWRJCQGY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
包装
その他情報
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Lact. - Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
Y0001823:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ