Merck
BP396
β-エストラジオール 3-ベンゾアート
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
別名:
1,3,5(10)-エストラトリエン-3,17β-ジオール 3-ベンゾアート, 3,17β-ジヒドロキシ-1,3,5(10)-エストラトリエン 3-ベンゾアート, 3-ベンゾイルオキシ-17β-エストロール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C25H28O3
CAS番号:
分子量:
376.49
Beilstein:
3107526
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
estradiol
形状
solid
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
BP
mp
191-198 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H][C@]12CC[C@]3(C)[C@@H](O)CC[C@@]3([H])[C@]1([H])CCc4cc(OC(=O)c5ccccc5)ccc24
InChI
1S/C25H28O3/c1-25-14-13-20-19-10-8-18(28-24(27)16-5-3-2-4-6-16)15-17(19)7-9-21(20)22(25)11-12-23(25)26/h2-6,8,10,15,20-23,26H,7,9,11-14H2,1H3/t20-,21-,22+,23+,25+/m1/s1
InChI Key
UYIFTLBWAOGQBI-BZDYCCQFSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Estradiol benzoate BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
スポーツ選手のアナボリックステロイドをスクリーニングするための準備として、一般的なステロイド代謝および浄化の研究に使用されました。
包装
Unit quantity: 50 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
BP396:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート