Merck
A5633
Sigma-Aldrich
アンチフォームA濃縮液
active silicone polymer 100 %
別名:
Silicone Antifoam Solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161900
NACRES:
NA.25
詳細
100% active silicone polymer
品質水準
形状
suspension
含まれません
emulsifier
組成
active silicone polymer, 100%
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
microbiological culture: suitable
詳細
アンチフォームA濃縮液は、水系および非水系用の極めて有効な消泡剤です。100%活性なシリコンポリマーです。乳化剤は含まれていません。アンチフォームA濃縮液は、通常1~100 ppmで有効です。アンチフォームA濃縮液は、3~10倍のプロピレングリコール(水系)または植物油(非水系)を加え、ゆっくり撹拌しながら希釈します。本製品は、pH 5~9で安定です。アンチフォームA濃縮液は、発酵培地に直接添加することができますが、必要に応じて発酵槽にポンプで投入することは推奨されていません。
アプリケーション
アンチフォームA濃縮液は、プラスミドで形質転換した大腸菌BL21(DE3)細胞の増殖用Luria Bertani(LB)培地の成分として使用されています。また、エアロゾル発生液の調製において構成成分として使用されています。
水系および非水系で使用される極めて有効な消泡剤です。
再構成
多くの用途で1~50 ppmが適切です。
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>213.8 °F - closed cup
引火点(℃)
> 101 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
A5633-VAR:
A5633-100G-C:
A5633-BULK:
A5633-100G:
A5633-25G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Reduced IFN lambda 4 activity is associated with improved HCV clearance and reduced expression of interferon-stimulated genes
Terczynska DE, et al.
Nature Communications, 5, 5699-5699 (2014)
Interferon lambda 4 signals via the IFN$\lambda$ receptor to regulate antiviral activity against HCV and coronaviruses
Hamming OJ, et al.
The Embo Journal, 32(23), 3055-3065 (2013)
Resistance of aerosolized bacterial viruses to relative humidity and temperature
Verreault D, et al.
Applied and Environmental Microbiology, 81(20), 7305-7311 (2015)
Foams and antifoams
Karakashev SI and Grozdanova MV
Advances in Colloid and Interface Science, 176, 1-17 (2012)